Przejdź do
Z334227
BRAND® test tube racks, PP
Holds 32 x 25 mm tubes, red
Synonim(y):
laboratory rack, test tube holder, test tube stand, tube rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
BRAND 4340032
Feature:
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
Material:
polypropylene
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340032
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
color
red
General description
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Other Notes
BR4340032 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z334154Z334219Z334316
description
Holds 32 x 25 mm tubes, red
description
Holds 32 x 25 mm tubes, blue
description
Holds 21 x 30 mm tubes, red
description
Holds 55 x 16 mm tubes, white
feature
Holds 32 x 25 mm tubes, positions 4 × 8, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
feature
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, positions 4 × 8, Holds 32 x 25 mm tubes
feature
Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
feature
positions 5 × 11, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258, Holds 55 x 16 mm tubes
manufacturer/tradename
BRAND 4340032
manufacturer/tradename
BRAND 4340031
manufacturer/tradename
BRAND 4340042
manufacturer/tradename
BRAND 4340060
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
color
red
color
blue
color
red
color
white
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® test tube racks, PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)