Przejdź do
Z334111
BRAND® cryovial racks, PP
red
Synonim(y):
microcentrifuge tube rack, microtube holder, microtube rack, tube rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
285,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
BRAND 4341002, BRAND
Feature:
positions 6 × 14
Material:
polypropylene , red
285,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene , red
feature
positions 6 × 14
manufacturer/tradename
BRAND 4341002, BRAND
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
diam.
13 mm
General description
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Other Notes
BR4341002 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z334081Z334332Z334219
description
red
description
blue
description
Holds 84 x 13 mm tubes, white
description
Holds 21 x 30 mm tubes, red
feature
positions 6 × 14
feature
positions 6 × 14
feature
Holds 84 x 13 mm tubes, positions 6 × 14, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
feature
Holds 21 x 30 mm tubes, positions 3 × 7, autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
manufacturer/tradename
BRAND, BRAND 4341002
manufacturer/tradename
BRAND, BRAND 4341001
manufacturer/tradename
BRAND 4340000
manufacturer/tradename
BRAND 4340042
material
polypropylene , red
material
blue , polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
diam.
13 mm
diam.
13 mm
diam.
-
diam.
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 38 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 75 mm
L × W × H
265 mm × 126 mm × 88 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® cryovial racks, PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)