Przejdź do
Z330647
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
500 mL
Joint:
joint: ST/NS29/32
Material:
PTFE key
Feature:
graduated: no
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE key
joint
joint: ST/NS29/32
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
feature
graduated: no
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.58
capacity
500 mL
stopcock plug bore size
4.0 mm
Legal Information
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z330639Z330620Z330663
description
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
description
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
description
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated: no
description
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
material
PTFE key
material
PTFE key
material
PTFE key
material
PTFE key
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.58
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.49
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.37
manufacturer/tradename
Lenz 4.0041.73
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
feature
graduated: no
capacity
500 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
2,000 mL
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS19/26
joint
joint: ST/NS29/32
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)