Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 117,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137710
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Magnetic core fully sealed.
Other Notes
BR137710 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L 250 mm | description L 7 mm, bar diam. 2 mm | description L 350 mm | description L 8 mm, bar diam. 1.7 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137710 | manufacturer/tradename BRAND 137106 | manufacturer/tradename BRAND 137720 | manufacturer/tradename BRAND 137107 |
| material PTFE-coated | material PTFE-coated , cylindrical | material PTFE-coated | material cylindrical , PTFE-coated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| diam. ~8 mm | diam. - | diam. ~8 mm | diam. - |
| L 250 mm | L 7 mm | L 350 mm | L 8 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?