Przejdź do
Z324418
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 2000 mL, subdivision, 20 mL
Synonim(y):
2000 mL glass cylinder, glass graduated cylinder, laboratory cylinder with hexagonal base, measuring cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
2000 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 20 mL
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 20 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
2000 mL
H
505 mm
General description
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32164 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324337Z324329Z324361
description
volume 2000 mL, subdivision, 20 mL
description
volume 25 mL, subdivision, 0.5 mL
description
volume 10 mL
description
volume 250 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
feature
subdivision 20 mL
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 2 mL
volume measuring range
2000 mL
volume measuring range
25 mL
volume measuring range
10 mL
volume measuring range
250 mL
H
505 mm
H
170 mm
H
140 mm
H
335 mm
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
cholesteryl isopropyl ether 1g pack
-
-
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)