Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
400 mL
Material:
PTFE
Feature:
graduations: no
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PTFE
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90352
H × diam.
105 mm × 80 mm
capacity
400 mL
General description
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 400 mL | description capacity 2,000 mL | description capacity 50 mL | description capacity 100 mL |
| capacity 400 mL | capacity 2,000 mL | capacity 50 mL | capacity 100 mL |
| material PTFE | material PTFE | material PTFE | material PTFE |
| feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no |
| H × diam. 105 mm × 80 mm | H × diam. 210 mm × 120 mm | H × diam. 60 mm × 45 mm | H × diam. - |
| manufacturer/tradename BRAND 90352 | manufacturer/tradename BRAND 90364 | manufacturer/tradename BRAND 90328 | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® beaker, PTFE, low form
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?