Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
150 mL
Material:
PTFE
Feature:
graduations: no
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PTFE
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90344
H × diam.
70 mm × 60 mm
capacity
150 mL
General description
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 150 mL | description capacity 100 mL | description capacity 50 mL | description capacity 1,000 mL |
| capacity 150 mL | capacity 100 mL | capacity 50 mL | capacity 1,000 mL |
| material PTFE | material PTFE | material PTFE | material PTFE |
| feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no | feature graduations: no |
| manufacturer/tradename BRAND 90344 | manufacturer/tradename BRAND 90338 | manufacturer/tradename BRAND 90328 | manufacturer/tradename BRAND 90362 |
| H × diam. 70 mm × 60 mm | H × diam. 65 mm × 55 mm | H × diam. 60 mm × 45 mm | H × diam. 155 mm × 105 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® beaker, PTFE, low form
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?