Merck
Z290572
Vacuum filtration assembly replacement parts
#8 silicone stopper
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone housing
feature
cap plug seal
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
neck diam.
41 mm
compatibility
for use with 47 mm assemblies with rubber stopper #8, 1-hole
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)