Kluczowe dokumenty
Z227544
Millipore
Millex syringe filter units, disposable, PTFE
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, modified hydrophilic PTFE membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
high-density polyethylene housing
modified hydrophilic PTFE membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Millipore SLLHR04NL
Średnica
4 mm
pojemność
≤1 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
All units contain PTFE filter membranes in plastic housings with Luer lock inlet and Luer slip outlet fittings.
Units smaller than 25 mm diameter are specifically designed to minimize hold-up in filtration of small volumes. The 3-4 mm units are recommended for volumes of <1 mL; the 13 mm units are recommended for volumes of 0.5-10 mL.
Zastosowanie
HPLC; aqueous and organic solvents and solutions
Informacje prawne
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)