Przejdź do
Z1501
Zinc Granular, −30 + 100 mesh
ACS reagent, passes test for determination of arsenic (As), ≥99.8%
Synonim(y):
Zinc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
EC Number:
231-175-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
≥99.8%
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.01%
suitability
passes test for determination of arsenic (As)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)