Merck
Z0292
α-Zearalanol
~98% (HPLC), powder, mycotoxin
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxyundecyl)benzoic acid μ-lactone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
247-769-0
MDL number:
Assay:
~98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Zearalanol, ~98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
~98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
UHPLC: suitable
solubility
methanol: 1.96-2.04 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3/t12-,14+/m0/s1
InChI key
DWTTZBARDOXEAM-GXTWGEPZSA-N
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)