Merck
X2879
Xanthosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N4O15P3 · xC6H15N
Masa cząsteczkowa:
524.17 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Quality Segment
Physical form
Supplied as a 10 mM solution in water
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)