Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2300,00 zł
sterility
sterile; γ-irradiated
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01423WA
W × L × thickness
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
capacity
532 mL × 18 oz , 532 mL capacity(18 oz)
General description
The buffer has a 24 month shelf life from date of manufacture and each carton is marked with an expiration date; no refrigeration is necessary. The bags are packaged in a foil liner bag to prevent evaporation of the buffer. Buffer contains monopotassium phosphate, sodium thiosulfate, and aryl sulfonate complex.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description with Sterile Glove | description 532 mL(18 oz) | description 532 mL capacity(18 oz) | description 1627 mL capacity(55 oz) |
| capacity 532 mL × 18 oz , 532 mL capacity(18 oz) | capacity 532 mL(18 oz), 532 mL × 18 oz | capacity 532 mL capacity(18 oz) | capacity 1627 mL capacity(55 oz) |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01423WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01245WA | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B00736WA ( ) | manufacturer/tradename Whirl-Pak® B01532WA |
| W × L × thickness 11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm | W × L × thickness 11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm | W × L × thickness 11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm | W × L × thickness 19 cm × 30 cm × 0.076 mm |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Whirl-Pak® Pre-moistened Speci-Sponge® Bag
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?