Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0079087M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALG12 antibody produced in mouse
clone 5E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ECM39, Anti-MGC111358, Anti-MGC3136, Anti-PP14673, Anti-asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-1,6-mannosyltransferase), Anti-hALG12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny glikozylotransferaz 22. Kodowane białko katalizuje dodanie ósmej reszty mannozy w wiązaniu alfa-1,6 do prekursora dolichol-PP-oligosacharydu (dolichol-PP-Man(7)GlcNAc(2)) wymaganego do glikozylacji białek. Mutacje w tym genie są związane z wrodzonym zaburzeniem glikozylacji typu Ig (CDG-Ig) charakteryzującym się nieprawidłową N-glikozylacją. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALG12 (NP_077010, 369 a.a. ~ 425 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NYPGGVAMQRLHQLVPPQTDVLLHIDVAAQTGVSRFLQVNSAWRYDKREDVQPGTG
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)