Kluczowe dokumenty
WH0009507M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAMTS4 antibody produced in mouse
clone 2A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 4, Anti-ADAMTS2, Anti-ADAMTS4, Anti-ADMP1, Anti-KIAA0688
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAMTS4(9507)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs). Członkowie tej rodziny dzielą kilka różnych modułów białkowych, w tym region propeptydowy, domenę metaloproteinazy, domenę podobną do dezintegryny i motyw trombospondyny typu 1 (TS). Poszczególni członkowie tej rodziny różnią się liczbą C-końcowych motywów TS, a niektórzy mają unikalne C-końcowe domeny. Enzym kodowany przez ten gen nie posiada C-końcowego motywu TS. Jest on odpowiedzialny za degradację agrekanu, głównego proteoglikanu chrząstki, oraz brewikanu, specyficznego dla mózgu białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Rozszczepienie agrekanu i brewikanu sugeruje kluczową rolę tego enzymu w chorobach stawów i ośrodkowego układu nerwowego, potencjalnie w progresji glejaka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADAMTS4 (AAH63293, 693 a.a. ~ 802 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RKFRYGYNNVVTIPAGATHILVRQQGNPGHRSIYLALKLPDGSYALNGEYTLMPSPTDVVLPGAVSLRYSGATAASETLSGHGPLAQPLTLQVLVAGNPQDTRLRYSFFV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)