Merck
W109
S(–)-WIN 55,212-3 mesylate salt
solid
Synonim(y):
S(–)-[2,3-Dihydro-5-methyl-3-[(4-morpholinyl)methyl]pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazinyl]-(1-naphthalenyl)methanone mesylate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H26N2O3 · CH3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
optical activity
[α]/D −48.0°, c = 0.246 in DMSO(lit.)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.4 mg/mL, DMSO: soluble, methanol: soluble
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cc1c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4cccc5OC[C@H](CN6CCOCC6)n1c45
Biochem/physiol Actions
Inactive enantiomer of WIN 55,212-2.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Sterling Winthrop.
Disclaimer
Hygroscopic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)