Przejdź do zawartości
V9126
cis-Vaccenyl alcohol
~98% (capillary GC)
Synonim(y):
cis-11-Octadecenol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.48
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCO
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)