This product is not tested for solubility. However, cobra venom is reportedly soluble at 20 mg/mL in water to yield a clear to slightly hazy solution. Store the solution in aliquots - 20°C or -80°C.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Aby zapytać o ten produkt V9125, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Source of α-cobrotoxin, cardiotoxin and cobra venom anticomplementary protein.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of this product in water and or PBS?