Przejdź do zawartości
V7131
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
Synonim(y):
2-Amino-3-butenoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NO2 · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)