V5390
VU0029251
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
6,7-Dihydro-2-(methylthio)-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to tan
rozpuszczalność
DMSO: ≥11 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSc1nc(N)c2c3CCCc3sc2n1
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-14-10-12-8(11)7-5-3-2-4-6(5)15-9(7)13-10/h2-4H2,1H3,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
WDDBZCKBRCTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.