Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4880,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H11D5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.36
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Phenyl-d5-7-hydroxywarfarin,
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
201-203 °C
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CC(C)=O)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
SKFYEJMLNMTTJA-VIQYUKPQSA-N
Application
7-Hydroxywarfarin internal standard.
Biochem/physiol Actions
Labeled metabolite of warfarin.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color white | color white to light beige |
| mp 201-203 °C | mp 220 °C | mp - |
| mass shift M+5 | mass shift - | mass shift - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?