Merck
U9252
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
Synonim(y):
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O12P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.15
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
80-90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)