Przejdź do
U9132
Ubiquitin-Carrier Protein H7 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, liquid
Synonim(y):
UbcH7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
18 kDa
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
18 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
General description
Manufactured for Sigma by Boston Biochem., Inc.
Biochem/physiol Actions
Acts in conjunction with Ubc6 to degrade MAT α2 factor.
May act in both the degradation of non-N-end rule protein substrates and of certain Nα-acetylated proteins as well as the degradation of tumor suppressor protein p53.
Physical form
Solution in 50 mM HEPES, pH 8.0, 50 mM NaCl, 1 mM DTT in 10% glycerol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U2508U9382HPA062415
description
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, liquid
description
-
description
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli (GST-tagged)
recombinant
expressed in E. coli (histidine-tagged)
recombinant
-
mol wt
18 kDa
mol wt
~14 kDa
mol wt
~20 kDa
mol wt
-
form
liquid
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)