Merck
U9125
Uridine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10N2O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.15
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-812-7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-3-4-6-7(19-20(15,16)18-6)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)14;;/h1-2,4,6-8,12H,3H2,(H,15,16)(H,10,13,14);;
InChI key
OCYALKQVLHMNOH-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Do not confuse with the common uridine 2′(3′)-monophosphate mixed isomers
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)