Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H22N2O17P2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.27
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
Assay:
≥95%
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[NaH].[P](=O)(O[P](=O)(OCC2OC(C(C2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)O)(OC1OC(C(C(C1O)O)O)CO)O
InChI
1S/C15H24N2O17P2.Na.H/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;
InChI key
QSCAYUHBYHAJER-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?