Przejdź do zawartości
U1506
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Synonim(y):
UDP-Gal
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
10-25 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Ethanol: water (70:30) solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
79.0 °F
flash_point_c
26.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)