Merck
U1381
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H27O17N3P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.35
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
5-25 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Ethanol: water (70:30) solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)