Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
180 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 69,10 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
Technique(s):
cell attachment: suitable
69,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
technique(s)
cell attachment: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Grupa tiolowa tioglicerolu wiąże się kowalencyjnie z grupami reaktywnymi SH polimerów (Dekstrans/PVA), modulując wytrzymałość żelu.
Application
Tiglicerol TrueGel3D jest stosowany jako kontrola negatywna zamiast bioaktywnych peptydów do modyfikacji hydrożeli.
Other Notes
Nadmierne użycie tioglicerolu skutkuje niewielką ilością grup reaktywnych z tiolem do sieciowania.
TRUETHIO-180UL contains thioglycerol
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell attachment: suitable | technique(s) cell attachment: suitable | technique(s) cell attachment: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?