Przejdź do
TP0400
Total Protein Kit, Micro Pyrogallol Red Method
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for ~240 manual assays
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
A colorimetric assay based on pyrogallol red bound to basic amino acid groups. An increase in absorbance at 600 nm is directly proportional to the increase in protein concentration.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Protein standard solution, analytical standard, 0.5 mg/mL 1 x 5
    Karta charakterystyki
  • Total Protein Reagent, Micro Pyrogallol Red Method 2 x 120
    Karta charakterystyki
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)