Przejdź do
TMO3664-0500
Nalgene® economy graduated cylinder
polypropylene, volume 500 mL, case of 8 ea
Synonim(y):
PP graduated cylinder, PP graduated flask, Nalgene 3664-0500, liquid measuring cylinder, measuring cylinder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
808,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL
Material:
polypropylene
808,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
packaging
case of 8 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0500
capacity
500 mL
volume
500 mL
General description
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TMO3664-0010TMO3664-0250TMO3664-1000
capacity
500 mL
capacity
10 mL
capacity
250 mL
capacity
1000 mL
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0500
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-0250
manufacturer/tradename
Nalgene 3664-1000
packaging
case of 8 ea
packaging
case of 24 ea
packaging
case of 12 ea
packaging
case of 6 ea
volume
500 mL
volume
10 mL
volume
250 mL
volume
1000 mL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)