Przejdź do
TMO2116-0015
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 15 mL, clear, case of 48 ea
Synonim(y):
clear plastic container, screw top container, Nalgene 2116-0015, laboratory container, receptical, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
48 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear , polycarbonate , straight , wide-mouth
packaging
case of 48 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-0015
jar capacity
15 mL
General description
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TMO2116-0060TMO2116-0030TMO2116-0125
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-0015
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-0060
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-0030
manufacturer/tradename
Nalgene 2116-0125
material
clear , straight , polycarbonate , wide-mouth
material
clear , polycarbonate , straight , wide-mouth
material
clear , polycarbonate , straight , wide-mouth
material
clear , polycarbonate , straight , wide-mouth
jar capacity
15 mL
jar capacity
60 mL
jar capacity
30 mL
jar capacity
125 mL
packaging
case of 48 ea
packaging
case of 48 ea
packaging
case of 48 ea
packaging
case of 24 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)