Przejdź do
T9154
Glyceryl tri(cis-13-docosenoate)
~99%
Synonim(y):
Trierucin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C69H128O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1053.75
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-399-7
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)