Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
grade
Molecular Biology
form
powder blend
detection sensitivity measuring range
<250 ng/band
storage temp.
room temp
Application
BlueView is a quick, safe alternative to ethidium bromide staining for nucleic acid electrophoresis. BlueView can be used directly as the running buffer and in the gel for instant staining of the bands of nucleic acids during electrophoresis, visible in ambient light. Bands can be excised from the gel without the use of UV which can cause nicking. BlueView stained bands can be used for PCR, ligation, labeling, restriction digestion, and Southern blotting.
Preparation Note
Reconstitution with water produces a 10× stock solution of the BlueView stain in 10× TAE or TBE buffer. The bottles are large enough to contain the concentrate. Dilute the 10× stock solution to the desired concentration before use. Concentrations of TBE and TAE between 0.5 and 1× are commonly used for nucleic acid electrophoresis. A 20-fold dilution of the stock solution is recommended for low background staining and optimum signal to noise.
Legal Information
BlueView is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?