Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-378-2
MDL number:
technique(s)
ligand binding assay: suitable
SMILES string
N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m1/s1
InChI key
WTOFYLAWDLQMBZ-ZCFIWIBFSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?