Merck
T8018
Thymidine 3′-monophosphate ammonium salt hydrate
~99% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O8P · xNH3 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.20 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.O.CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H15N2O8P.H3N.H2O/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(7(4-13)19-8)20-21(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);1H3;1H2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
InChI key
AWIYUQSEPILHQT-ZJWYQBPBSA-N
Preparation Note
Enzymatically prepared.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)