Przejdź do
T7791
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
10 mM (pH 7.0)
Synonim(y):
TTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mM (pH 7.0)
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution is used in DNA synthesis reactions such as PCR, DNA sequencing, cDNA synthesis and molecular cloning techniques.
Application
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used:
  • as a standard to quantify each dNTP from cellular lysates by the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method[1]
  • as a component of the dNTP mix for labeling of ribosomal 18s rDNA probe and telomeric (TTAGG)n probe[2]
  • for routine PCR amplifications
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9656T0251D6920
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
colorless
color
colorless
color
-
color
colorless
concentration
10 mM (pH 7.0)
concentration
100 mM in H2O
concentration
-
concentration
10 mM
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)