Przejdź do zawartości
T7681
Tropine 2-(4-chlorophenoxy)butanoate maleate salt
≥98%
Synonim(y):
SM21
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24ClNO3 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.91
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(Oc1ccc(Cl)cc1)C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3C
Biochem/physiol Actions
Potent analgesic. Causes increased release of acetylcholine at central muscarinic synapses.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)