Przejdź do
T7677
L-Tyrosine Decarboxylase from Streptococcus faecalis
≥0.1 unit/mg solid
Synonim(y):
L-Tyrosine carboxy-lyase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-652-9
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥0.1 unit/mg solid
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.1 unit/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
L-Tyrosine decarboxylase from Streptococcus faecalis has been used in a study to isolate and identify the carbonyl-active site of diamine oxidase by gas chromatographic mass spectrometry. L-Tyrosine decarboxylase from Streptococcus faecalis has also been used in a study to investigate the adsorption of Streptococcus faecalis on diatomite carriers for use in biotransformations.
Other Notes
Dried cells from which activity can be extracted.
One unit will cause the decomposition of 1.0 μmole of L-tyrosine per min at pH 6.2 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7927C0897C2780
description
≥0.1 unit/mg solid
description
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)
description
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
description
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
≥0.1 unit/mg solid
specific activity
≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate), <0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate)
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)