Przejdź do
T7638
Thaumatin from Thaumatococcus daniellii
Synonim(y):
Thaumatin Protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
plant (Thaumatococcus daniellii)
Mol wt:
~22 kDa
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant (Thaumatococcus daniellii)
Quality Segment
form
powder
mol wt
~22 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Thaumatin is a super sweet protein extracted from the African plant katemfe, Thaumatococcus daniellii Benth. This non-toxic protein is a member of the broad family of pathogenesis-related proteins (group PR5).[1] Thaumatin exists in five isoforms namely thaumatin I, II, III, a, and b.
Application
Thaumatin from Thaumatococcus daniellii has been used:
  • as a positive control/standard to detect the amount of recombinant thaumatin in the milk of transgenic mice using western blot
  • as a standard to compare its retention time with Vitis vinifera thaumatin-like proteins (VVTL1) occurring in free-run juice and determine the pathogenesis-related protein content in grape juices
  • as a model protein to study its interaction with free and ligated decavanadate
Biochem/physiol Actions
Thaumatin is a zero-calorie sweetener and flavor enhancer that finds its use in food industries. It has antifungal activity and elicits protective functions in plants. Thaumatin is useful in pharmaceutics as it is a constituent of special low-calorie diets.[1]
Recently it was shown the over expression of the thaumatin gene from Thaumatococcus daniellii in tomatoes caused the fruit to have a sweeter taste, suggesting that thaumatin could be used to enhance the taste of various foods.
Analysis Note
A mixture of thaumatin I and thaumatin II with traces of other sweet proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7755L4765N2513
biological source
plant (Thaumatococcus daniellii)
biological source
-
biological source
bovine colostrum
biological source
rat
mol wt
~22 kDa
mol wt
-
mol wt
~90 kDa
mol wt
-
form
powder
form
-
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)