Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2380,00 zł 2023,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N4O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
243-016-5
MDL number:
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>97% (NMR)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=S1(=O)CCN(CN1)CN2CCS(=O)(=O)NC2
InChI
1S/C7H16N4O4S2/c12-16(13)3-1-10(5-8-16)7-11-2-4-17(14,15)9-6-11/h8-9H,1-7H2
InChI key
AJKIRUJIDFJUKJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Taurolidine is a broad spectrum antibiotic with antineoplastic activity, which induces apoptosis and decreases tumor cell proliferation. Taurolidine has been used with TNF-related-apoptosis-inducing ligand (TRAIL) to characterize synergistic responses in many apoptosis related signaling-proteins. Tauroline is also being used as a tool to study the various mechanisms of apoptosis and necrosis.
Taurolidine is a broad spectrum antibiotic with antineoplastic activity; induces apoptosis and decreases tumor cell proliferation.
Taurolidine is an antibacterial agent that can be used for the treatment of peritonis. It has also been used as an antiendoxic substance for systematic inflammatory response syndrome and as an anti-angiogenic agent for tumors[1]. Furthermore, studies have reported that taurolidine can be used for the prevention of multiple catheter-related bloodstream infections[2].
Preparation Note
Taurolidine is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >97% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?