Przejdź do
T7126
4,5,6-Triaminopyrimidine sulfate
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.21
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-446-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to yellow
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to greenish-yellow
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc(N)c1N
InChI
1S/C4H7N5.H2O4S/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7;1-5(2,3)4/h1H,5H2,(H4,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
RKJICTKHLYLPLY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)