Przejdź do zawartości
T6514
Oleandomycin triacetate
Synonim(y):
Troleandomycin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H67NO15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
813.97
UNSPSC Code:
51101500
EC Number:
220-392-9
Beilstein/REAXYS Number:
1418238
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
SMILES string
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(C)=O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C
General description
Chemical structure: macrolide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)