Merck
T6131
N-Trifluoroacetyl-L-tyrosine methyl ester
~98% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H12NF3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(F)(F)F
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)