Merck
T6125
2,2′-Thiodiethanol
≥98%
Synonim(y):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
S(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.19
EC Number:
203-874-3
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1236325
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Thiodiethanol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)