Przejdź do
T5906
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H26BrPSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.43
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
3581358
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
  • Aromatic ring umpolung
  • Stereoselective Wittig reaction
  • Bromoetherification reactions
  • Olefination of Garner′s aldehyde
  • Regioselective Wittig reaction
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)