Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 418,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł 1139,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)12COOCH2]2CHOCO(CH2)12CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
723.16
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-099-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718242
MDL number:
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant (palm)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
56-57 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3
InChI key
DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥85% | description ≥99% | description ≥99% |
| biological source plant (palm) | biological source synthetic (organic) | biological source semisynthetic | biological source synthetic |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| assay ≥99% | assay ≥85% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 56-57 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?