Przejdź do
T3879
L-Tyrosinamide
≥98% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nazwa produktu
L-Tyrosinamide,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H12N2O2/c10-8(9(11)13)5-6-1-3-7(12)4-2-6/h1-4,8,12H,5,10H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1
InChI key
PQFMNVGMJJMLAE-QMMMGPOBSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)