Merck
T3642
N,N,3,5-Tetramethylaniline
~97% (GC)
Informacje o tej pozycji
EC Number:
225-539-0
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~97% (GC)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)