Merck
T3571
Hexakis (2,3,6-tri-O-methyl)-α-cyclodextrin
>97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C54H96O30
Masa cząsteczkowa:
1225.32
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>97%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC
Application
For capillary electrophoresis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)