Merck
T3445
TFLZn potassium salt
≥90% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15KN2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.49
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (TLC)
color
tan
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C([O-])=O)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C18H16N2O5S.K/c1-11-3-4-13-9-14(25-2)10-16(17(13)19-11)20-26(23,24)15-7-5-12(6-8-15)18(21)22;/h3-10,20H,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
YNGNXRJCOYOGHQ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
May be used to measure intracellular Zn++ levels
Analysis Note
The TFLZn-Zn complex is fluorescent, with an excitation at 380 nm and emission at 510 nm.
Disclaimer
Protect from light
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)